Tisk…
Kyselina bromoctová ≥99.0%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
17000-100G 17000-25G 17000-500G
SIAL17000-100GEA 4910 CZK
SIAL17000-100G SIAL17000-25G SIAL17000-500G
Kyselina bromoctová ≥99.0%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Kyselina bromoctová
Vzorec: BrCH₂COOH
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…49 °C
Hustota: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002678
CAS číslo: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384