Tisk…
Kyselina bromoctová ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000
8.02260.0005EA 766 CZK
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000
Kyselina bromoctová ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina bromoctová
Vzorec: BrCH₂COOH
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…49 °C
Hustota: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002678
CAS číslo: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 93.8 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 138.94 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.158 hPa (25 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)