Tisk…
Kyselina bromoctová 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
106570010 106572500 106570025 106570100
ACRO106570010EA 4710 CZK
ACRO106570010 ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100
Kyselina bromoctová 98+%
Kyselina bromoctová
Vzorec: BrCH₂COOH
Bod varu: 208 °C (760 mmHg)
Bod tání: 49…51 °C
Hustota: 1,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002678
CAS číslo: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %