Tisk…

6-Bromocaproic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 6-Bromohexanoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

150452-100G 150452-25G 150452-5G
SIAL150452-100GEA 6980 CZK
SIAL150452-100G SIAL150452-25G SIAL150452-5G
6-Bromocaproic acid, Sigma-Aldrich®
6-Bromocaproic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
MW: 195,06 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…34 °C
Hustota: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004422
CAS číslo: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR