Tisk…
6-Bromocaproic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 2070 CZK
A15761.14 A15761.22 A15761.36
6-Bromocaproic acid ≥98%
6-Bromocaproic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Bod varu: 165…170 °C (20 mmHg)
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004422
CAS číslo: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,III