Tisk…
6-Bromocaproic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Bromohexanoic acid
165670250 165671000 165675000
ACRO165670250EA 2020 CZK
ACRO165670250 ACRO165671000 ACRO165675000
6-Bromocaproic acid 98%
6-Bromocaproic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
MW: 195,06 g/mol
Bod varu: 165…170 °C (20 mmHg)
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004422
CAS číslo: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %