Tisk…
5-Bromovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
158410-10G 158410-50G
SIAL158410-10GEA 784 CZK
SIAL158410-10G SIAL158410-50G
5-Bromovaleric acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181,03 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004414
CAS číslo: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III