Tisk…

5-Bromovaleric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 5-Bromopentanoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 2910 CZK
8.18329.0050 8.18329.0250
5-Bromovaleric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
MW: 181,03 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004414
CAS číslo: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR