Tisk…
5-Bromovaleric acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11765.09 A11765.22 A11765.30
A11765.09EA 701 CZK
A11765.09 A11765.22 A11765.30
5-Bromovaleric acid ≥97%
5-Bromovaleric acid
Purity: 97% CAS No.: 2067-33-6 Molecular Formula: Br(CH2)4CO2H Formula Weight: 181.03 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 142-145°/13mm Beilstein Reference: 1745664 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004414
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Bod varu: 142…145 °C (13 mmHg)
Bod tání: 38…41 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004414
CAS číslo: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III