Tisk…
5-Bromovaleric acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169820100 169820500 169822500
ACRO169820100EA 717 CZK
ACRO169820100 ACRO169820500 ACRO169822500
5-Bromovaleric acid 97%
5-Bromovaleric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Bod varu: 142…145 °C (13 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004414
CAS číslo: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %