Tisk…
4-Bromobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
258083-10G 258083-50G
SIAL258083-10GEA 1330 CZK
SIAL258083-10G SIAL258083-50G
4-Bromobutyric acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromobutyric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
MDL Number: MFCD00002817
CAS číslo: 2623-87-2
EINECS: 220-083-9
UN: 3261
ADR: 8,III