4-Bromobutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
133470050
133470250
133471000
ACRO133470050EA
1580
CZK
ACRO133470050
ACRO133470250
ACRO133471000
4-Bromobutyric acid 98%
4-Bromobutyric acid
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂COOH Bod varu: 249 °C (1013 hPa) Bod tání: 28…32 °C Bod vzplanutí: 124 °C |
MDL Number:
MFCD00002817 CAS číslo: 2623-87-2 EINECS: 220-083-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light brown Low melting crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 32 °C |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |