2,3-Dibromobutyric acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04841.06
L04841.14
L04841.06EA
728
CZK
L04841.06
L04841.14
2,3-Dibromobutyric acid ≥97%
2,3-Dibromobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 600-30-6
Molecular Formula: C4H6Br2O2
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 100-110°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014334
Vzorec:
H₃C(BrCH)₂COOH Bod varu: 100…110 °C (2 mmHg) Bod tání: 84…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014334 CAS číslo: 600-30-6 EINECS: 209-992-1 UN: 3261 ADR: 8,III |