Tisk…
11-Bromoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
165816-250G 165816-1KG
SIAL165816-250GEA 4640 CZK
SIAL165816-250G SIAL165816-1KG
11-Bromoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®
11-Bromoundecanoic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₉COOH
MW: 265,19 g/mol
Bod varu: 354 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…49 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002732
CAS číslo: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9