Tisk…
11-Bromoundecanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 1620 CZK
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
11-Bromoundecanoic acid 98%
11-Bromoundecanoic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₉COOH
MW: 265,19 g/mol
Bod varu: 173…174 °C (2 mmHg)
Bod tání: 48…51 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002732
CAS číslo: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)