Tisk…
Methyl-5-bromovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M32607-10G M32607-25G
SIALM32607-10GEA 3670 CZK
SIALM32607-10G SIALM32607-25G
Methyl-5-bromovalerate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-bromovalerate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Bod varu: 79…80 °C (5,33 hPa)
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000265
CAS číslo: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7