Tisk…
Methyl-5-bromovalerate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
126460100 126460250
ACRO126460100EA 2520 CZK
ACRO126460100 ACRO126460250
Methyl-5-bromovalerate 97%
Methyl-5-bromovalerate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Bod varu: 79…80 °C (5,33 hPa)
Hustota: 1,36 g/cm³
Bod vzplanutí: 99 °C
MDL Number: MFCD00000265
CAS číslo: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %