Tisk…
Ethyl-5-bromovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
129100-100G 129100-25G 129100-5G
SIAL129100-100GEA 7190 CZK
SIAL129100-100G SIAL129100-25G SIAL129100-5G
Ethyl-5-bromovalerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-bromovalerate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Bod varu: 104 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2849 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000266
CAS číslo: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2