Ethyl-5-bromovalerate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
156540250
156541000
ACRO156540250EA
3520
CZK
ACRO156540250
ACRO156541000
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Ethyl-5-bromovalerate
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃ Bod varu: 104…109 °C (12 mmHg) Hustota: 1,32 g/cm³ Bod vzplanutí: 103 °C |
MDL Number:
MFCD00000266 CAS číslo: 14660-52-7 EINECS: 238-705-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |