Tisk…
4'-Bromoacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
161659-100G 161659-25G
SIAL161659-100GEA 7770 CZK
SIAL161659-100G SIAL161659-25G
4'-Bromoacetanilide, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 164…167 °C
Hustota: 1,717 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000092
CAS číslo: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 13,01383