4'-Bromoacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02924.18
L02924.30
L02924.18EA
1590
CZK
L02924.18
L02924.30
4'-Bromoacetanilide ≥98%
4'-Bromoacetanilide
Purity: 98%
CAS No.: 103-88-8
Molecular Formula: C8H8BrNO
Formula Weight: 214.06
Odour: Odourless
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 2208091
Merck Reference: 14,1399
MDL No.: MFCD00000092
Vzorec:
H₃CC(O)NH(C₆H₄Br) Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 166…171 °C Hustota: 1,717 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000092 CAS číslo: 103-88-8 EINECS: 203-154-9 Merck Index: 14,1399 |