Tisk…
4'-Bromoacetanilide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
171571000 AC17157 171570250 171575000
ACRO171571000EA 3320 CZK
ACRO171571000 LACHAC17157 ACRO171570250 ACRO171575000
4'-Bromoacetanilide 98%
4'-Bromoacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 166…170 °C
Hustota: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000092
CAS číslo: 103-88-8
EINECS: 203-154-9
Merck Index: 13,01383
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
GC ≥97.5 %