Bromoacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
16120-100ML
16120-25ML
SIAL16120-100MLEA
8980
CZK
SIAL16120-100ML
SIAL16120-25ML
Bromoacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Bromoacetyl chloride
Vzorec:
BrCH₂COOCl |
MDL Number:
MFCD00000724 CAS číslo: 22118-09-8 EINECS: 244-790-7 UN: 3265 ADR: 8,II |