3-Bromopropionyl chloride 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
161990250
161991000
ACRO161990250EA
2800
CZK
ACRO161990250
ACRO161991000
3-Bromopropionyl chloride 95% tech.
3-Bromopropionyl chloride
Vzorec:
BrH₂CCH₂COOCl Bod varu: 55…57 °C (17 mmHg) Hustota: 1,7 g/cm³ Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000746 CAS číslo: 15486-96-1 EINECS: 239-515-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |