Tisk…
Bromoacetyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B56412-100G B56412-500G B56412-5G
SIALB56412-100GEA 1400 CZK
SIALB56412-100G SIALB56412-500G SIALB56412-5G
Bromoacetyl bromide, Sigma-Aldrich®
Bromoacetyl bromide
Vzorec: BrCH₂COOBr
Bod varu: 148 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000115
CAS číslo: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II