Tisk…
Bromoacetyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
106601000 106605000
ACRO106601000EA 2180 CZK
ACRO106601000 ACRO106605000
Bromoacetyl bromide 98%
Bromoacetyl bromide
Vzorec: BrCH₂COOBr
Bod varu: 148 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,31 g/cm³
Bod vzplanutí: >105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000115
CAS číslo: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %