Tisk…
Bromopyruvic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromo-2-oxopropionic acid, 3-Bromopyruvic acid
16490-10G 16490-500G 16490-50G
SIAL16490-10GEA 3220 CZK
SIAL16490-10G SIAL16490-500G SIAL16490-50G
Bromopyruvic acid, Sigma-Aldrich®
Bromopyruvic acid
Vzorec: BrH₂CC(O)COOH
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…79 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002587
CAS číslo: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II