Tisk…
3-Bromobutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
662747-1G 662747-5G
SIAL662747-1GEA 2390 CZK
SIAL662747-1G SIAL662747-5G
3-Bromobutanone, Sigma-Aldrich®
3-Bromobutanone
Vzorec: H₃CC(O)BrCHCH₃
MW: 151
Bod varu: 36
Hustota: 1.441 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00013538
CAS číslo: 814-75-5
EINECS: 212-404-6
UN: 2920
ADR: 8 II