Tisk…

Bromoacetonitrile, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

242489-100G 242489-25G 242489-5G
SIAL242489-100GEA 8130 CZK
SIAL242489-100G SIAL242489-25G SIAL242489-5G
Bromoacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Bromoacetonitrile
Vzorec: BrCNCH₂
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Bod tání: –36 °C
Hustota: 1,771 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001884
CAS číslo: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 3276
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR