Tisk…
Bromoacetonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 1340 CZK
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromoacetonitrile 97%
Bromoacetonitrile
Vzorec: BrCNCH₂
MW: 119.95
Bod varu: 150
Bod tání: –36 °C
Hustota: 1.771
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001884
CAS číslo: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %