Tisk…
1,2-Dibromo-3-chloropropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
676713-25G 676713-5G
SIAL676713-25GEA 8650 CZK
SIAL676713-25G SIAL676713-5G
1,2-Dibromo-3-chloropropane, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromo-3-chloropropane
Vzorec: ClH₂CBrCHCH₂Br
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,085 g/cm³ (9 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039365
CAS číslo: 96-12-8
EINECS: 202-479-3
UN: 2872
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03068