Tisk…
1-Bromo-4-chlorobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B60800-100G B60800-25G
SIALB60800-100GEA 3970 CZK
SIALB60800-100G SIALB60800-25G
1-Bromo-4-chlorobutane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-chlorobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,4895 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001010
CAS číslo: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3,III