Tisk…
1-Bromo-3-chloropropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B62404-1KG B62404-250G
SIALB62404-1KGEA 3250 CZK
SIALB62404-1KG SIALB62404-250G
1-Bromo-3-chloropropane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-chloropropane
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000998
CAS číslo: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III