Tisk…
1-Bromo-2-chloroethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethylene chlorobromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
232750-250G 232750-5G
SIAL232750-250GEA 3520 CZK
SIAL232750-250G SIAL232750-5G
1-Bromo-2-chloroethane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-chloroethane
Vzorec: BrH₂CCH₂Cl
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000962
CAS číslo: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III