1,2-Dibromotetrachloroethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
133396-100G
133396-25G
SIAL133396-100GEA
3850
CZK
SIAL133396-100G
SIAL133396-25G
1,2-Dibromotetrachloroethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromotetrachloroethane
Vzorec:
BrCl₂CCBrCl₂ MW: 325,64 g/mol Bod varu: 222 °C (1013 hPa) Bod tání: 83 °C Hustota: 2,713 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000780 CAS číslo: 630-25-1 EINECS: 211-136-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...