Tisk…
Tetrabromomethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Carbon tetrabromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11081-100G C11081-500G C11081-5G
SIALC11081-100GEA 2430 CZK
SIALC11081-100G SIALC11081-500G SIALC11081-5G
Tetrabromomethane, Sigma-Aldrich®
Tetrabromomethane
Vzorec: Br₄C
MW: 331,63 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…92 °C
Hustota: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000117
CAS číslo: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1,III