Tisk…
2-brompropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B78114-100G B78114-500G
SIALB78114-100GEA 942 CZK
SIALB78114-100G SIALB78114-500G
2-brompropan, Sigma-Aldrich®
2-brompropan
Vzorec: H₃CBrCHCH₃
MW: 122,99 g/mol
Bod varu: 59 °C (1013 hPa)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000147
CAS číslo: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230