Tisk…

2-brombutan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

B59500-100G B59500-500G
SIALB59500-100GEA 840 CZK
SIALB59500-100G SIALB59500-500G
2-brombutan, Sigma-Aldrich®
2-brombutan
Vzorec: H₃CBrCHCH₂CH₃
Bod varu: 91 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000156
CAS číslo: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01553

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR