Tisk…
1-Bromotetradecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Myristyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
195332-500ML 195332-5ML
SIAL195332-500MLEA 3280 CZK
SIAL195332-500ML SIAL195332-5ML
1-Bromotetradecane, Sigma-Aldrich®
1-Bromotetradecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000228
CAS číslo: 112-71-0
EINECS: 203-999-3