Tisk…
1-Brompropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B78106-100ML B78106-1L B78106-500ML B78106-5ML
SIALB78106-100MLEA 673 CZK
SIALB78106-100ML SIALB78106-1L SIALB78106-500ML SIALB78106-5ML
1-Brompropan, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropane
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₃
Bod varu: 71 °C (1013 hPa)
Bod tání: –108 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000254
CAS číslo: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM