Tisk…
1-Bromononane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Nonyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
B74607-100G B74607-25G
SIALB74607-100GEA 2370 CZK
SIALB74607-100G SIALB74607-25G
1-Bromononane, Sigma-Aldrich®
1-Bromononane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000278
CAS číslo: 693-58-3
EINECS: 211-755-2