Tisk…

1-Bromohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

B68240-100G B68240-1KG B68240-500G
SIALB68240-100GEA 631 CZK
SIALB68240-100G SIALB68240-1KG SIALB68240-500G
1-Bromohexane, Sigma-Aldrich®
1-Bromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000271
CAS číslo: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR