Tisk…
1-Bromoheptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Heptyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B67570-100G B67570-500G
SIALB67570-100GEA 903 CZK
SIALB67570-100G SIALB67570-500G
1-Bromoheptane, Sigma-Aldrich®
1-Bromoheptane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179,1 g/mol
Bod varu: 179 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 1,1602 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000273
CAS číslo: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN: 1993
ADR: 3,III