Tisk…

1-Bromododecane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

B65551-100G B65551-1KG B65551-500G
SIALB65551-100GEA 1360 CZK
SIALB65551-100G SIALB65551-1KG SIALB65551-500G
1-Bromododecane, Sigma-Aldrich®
1-Bromododecane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000225
CAS číslo: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 13,05406

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR