1-Brombutan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
B59497-1KG
B59497-2.5KG
B59497-25G
B59497-500G
SIALB59497-1KGEA
3770
CZK
SIALB59497-1KG
SIALB59497-2.5KG
SIALB59497-25G
SIALB59497-500G
1-Brombutan, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂CH₃ Bod varu: 101 °C (1013 hPa) Bod tání: –112 °C Hustota: 1,276 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 16 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000260 CAS číslo: 109-65-9 EINECS: 203-691-9 UN: 1126 ADR: 3,II Merck Index: 13,01552 |