Tisk…
1,8-Dibromooctane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Octamethylendibromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
D42607-100G D42607-25G
SIALD42607-100GEA 9200 CZK
SIALD42607-100G SIALD42607-25G
1,8-Dibromooctane, Sigma-Aldrich®
1,8-Dibromooctane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272,02 g/mol
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000277
CAS číslo: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5