Tisk…
1,6-Dibromohexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexamethylen dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
D41007-100G D41007-25G D41007-500G
SIALD41007-100GEA 942 CZK
SIALD41007-100G SIALD41007-25G SIALD41007-500G
1,6-Dibromohexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243.97
Bod varu: 243
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1.61
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000272
CAS číslo: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9 III