Tisk…
1,5-Dibromopentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
128007-100G 128007-500G
SIAL128007-100GEA 1070 CZK
SIAL128007-100G SIAL128007-500G
1,5-Dibromopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Dibromopentane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000268
CAS číslo: 111-24-0
EINECS: 203-849-7