1,4-Dibromobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1,4-Dibromo butane
M-Clarity™ quality level = MQ100
140805-100G
140805-500G
SIAL140805-100GEA
1270
CZK
SIAL140805-100G
SIAL140805-500G
1,4-Dibromobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobutane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Bod varu: 197 °C (1013 hPa) Bod tání: –20 °C Hustota: 1,83 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS číslo: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |