1,12-Dibromododecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
174866-25G
174866-5G
SIAL174866-25GEA
2650
CZK
SIAL174866-25G
SIAL174866-5G
1,12-Dibromododecane, Sigma-Aldrich®
1,12-Dibromododecane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br MW: 328,13 g/mol Bod varu: 363 °C (1013 hPa) Bod tání: 37…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000226 CAS číslo: 3344-70-5 EINECS: 222-096-5 |